Platin-Standardlösung, 10000 mg/L Pt in 20%iger Salzsäure (aus Pt) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
14397.AD
14397.AE
14397.AP
14397.ADEA
360
EUR
14397.AD
14397.AE
14397.AP
Platin-Standardlösung, 10000 mg/L Pt in 20%iger Salzsäure (aus Pt) Specpure® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Platin-Standards
Molecular Formula: Pt in 20% HCl
Physical Form: Liquid
Odour: Characteristic
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011179
Standards: Rückführbar auf NIST
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...