Calcium-Standardlösung, 10000 mg/L Ca in 5%iger Salpetersäure (aus CaCO₃) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
14407.AD
14407.AE
14407.AP
14407.ADEA
98.8
EUR
14407.AD
14407.AE
14407.AP
Calcium-Standardlösung, 10000 mg/L Ca in 5%iger Salpetersäure (aus CaCO₃) Specpure® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Calcium-Standards
Molecular Formula: CaCO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085314
Standards: Rückführbar auf NIST
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...