Germanium-Standardlösung, 10000 mg/L Ge in 5%iger Salpetersäure mit Flußsäure (max. 1%) (aus Ge) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
14410.AD 14410.AE 14410.AP
14410.ADEA 102 EUR
14410.AD 14410.AE 14410.AP
Germanium-Standardlösung, 10000 mg/L Ge in 5%iger Salpetersäure mit Flußsäure (max. 1%) (aus Ge) Specpure® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Germanium-Standards
Molecular Formula: Ge in 5% HNO₃/tr. HF
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085310
Standards: Rückführbar auf NIST