Indium-Standardlösung, 10000 mg/L In in 5%iger Salpetersäure (aus In) Specpure® Standard für die ICP

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

14411.AD 14411.AE 14411.AP
14411.ADEA 132 EUR
14411.AD 14411.AE 14411.AP
Indium-Standardlösung, 10000 mg/L In in 5%iger Salpetersäure (aus In) Specpure® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Indium-Standards

Molecular Formula: In in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134048


Traceable to NIST


Standards: Rückführbar auf NIST

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR