Blei, Plasma-Standardlösungen, Specpure®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
13853.AD 13853.AE 13853.AP 14412.AD 14412.AE 14412.AP
13853.ADEA 54.4 EUR
13853.AD 13853.AE 13853.AP 14412.AD 14412.AE 14412.AP
Blei, Plasma-Standardlösungen, Specpure®
Standards Kationischer Standards Blei-Standards
Pb in 5% HNO₃
UN Nr.: 3264
MDL Nr.: MFCD00134050
Standards: Rückführbar auf NIST