Zinkchlorid 98-100,5%, Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von BP, Ph. Eur., USP, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
14422-25KG
14422-25KGEA 1121.36 EUR
14422-25KG
Zinkchlorid 98-100,5%, Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von BP, Ph. Eur., USP, Fluka™
Zinkchlorid
Formel: ZnCl₂
Siedepunkt: 732 °C (1013 hPa)
Dichte: 2,93 g/cm³ (22 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011295
CAS-Nummer: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN: 2331
ADR: 8,III
Merck Index: 13,10185
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 98.0 - 100.5 %
Oxide chloride (as ZnO) complying
pH (10 %, 20°C) 4.6 - 5.5
Ammonium (NH₄) complying
Arsenic (As) Max. 0.0002 %
Calcium (Ca) Max. 0.01 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Potassium (K) Max. 0.02 %
Magnesium (Mg) Max. 0.01 %
Sodium (Na) Max. 0.01 %
Lead (Pb) Max. 0.005 %
Total N Max. 0.005 %
Sulfate (SO₄) Max. 200 ppm
Vapor Pressure 1 mmHg ( 428 °C)
Al, Ca, Fe, Mg and heavy metals complying
Alkali and alkaline earth Max. 1.0 %
Residual solvents complying