Zinn(II)iodid, ultra trocken ≥99,999% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Unter Argon in Ampullen verpackt
14476.06 14476.14
14476.06EA 216 EUR
14476.06 14476.14
Zinn(II)iodid, ultra trocken ≥99,999% (Metall-Basis)
Zinn(II)iodid
Purity: 99.999% CAS No.: 10294-70-9 Molecular Formula: SnI2 Formula Weight: 372.50 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Density: 5.28 Melting Point: 320° Boiling Point: 720° dec. Merck Reference: 14,8785 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00049545
Formel: I₂Sn
Siedepunkt: 720 °C (Zers.)
Schmelzpunkt: 320 °C
Dichte: 5,28
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00049545
CAS-Nummer: 10294-70-9
EINECS: 233-667-3
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,8785