di-Ammoniumtellurtetraoxid ≥99,5%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
14487.09
14487.09EA
89.1
EUR
14487.09
di-Ammoniumtellurtetraoxid ≥99,5%
di-Ammoniumtellurtetraoxid
Purity: 99.5%
CAS No.: 13453-06-0
Molecular Formula: (NH4)2TeO4
Formula Weight: 227.67
Physical Form: -60 Mesh Powder
Appearance: White
UN No.: 3284
MDL No.: MFCD00015964
Formel:
H₈N₂O₄Te Dichte: 3,02 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00015964 CAS-Nummer: 13453-06-0 EINECS: 236-622-6 UN: 3284 ADR: 6.1,III |