Kupfer(II)hexafluoracetylacetonat Hydrat
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Kupfer(II)Hexafluoro-2,4-pentanedionat Hydrat
14505.03
14505.03EA
41.8
EUR
14505.03
Kupfer(II)hexafluoracetylacetonat Hydrat
Kupfer(II)hexafluoracetylacetonat Hydrat
CAS No.: 155640-85-0
Molecular Formula: Cu(CF3COCHCOCF3)2.xH2O
Formula Weight: 477.64(anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Melting Point: ca 100°
Boiling Point: 220° dec.
Solubility: Soluble in methanol, acetone, toluene
MDL No.: MFCD00151019
Formel:
C₁₀H₂CuF₁₂O₄·xH₂O Molecular Weight: 477,64 g/mol (anhy) Siedepunkt: 220 °C (Zersetzung) Schmelzpunkt: ∼ 100 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00151019 CAS-Nummer: 155640-85-0 EINECS: 238-850-1 |