Bismut(III)tellurid ≥99,999% (Metall-Basis) für die Vakuumbeschichtung

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

14519.09 14519.18
14519.09EA 116 EUR
14519.09 14519.18
Bismut(III)tellurid ≥99,999% (Metall-Basis) für die Vakuumbeschichtung
Bismut(III)tellurid

Purity: 99.999% CAS No.: 1304-82-1 Molecular Formula: Bi2Te3 Formula Weight: 800.76 Physical Form: 6mm & Down Pieces Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Grey Odour: Odourless Melting Point: 573° UN No.: 3284 MDL No.: MFCD00014201

Formel: Bi₂Te₃
Schmelzpunkt: 573 °C
Dichte: 7,69 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014201
CAS-Nummer: 1304-82-1
EINECS: 215-135-2
UN: 3284
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,01331

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR