Ammoniumsulfamat ≥98% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Amidoschwefelsäure Ammoniumsalz, Sulfamidsäure Ammoniumsalz, Ammoniumamidosulfonat, Aminosulfosäure Ammoniumsalz, Ammoniumsulfamidat, Amidosulfonsäure Ammoniumsalz
14534.36 14534.A3
14534.36EA 96.1 EUR
14534.36 14534.A3
Ammoniumsulfamat ≥98% ACS
Ammoniumsulfamat
Purity: 98% min CAS No.: 7773-06-0 Molecular Formula: H6N2O3S Formula Weight: 114.12 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Weak pH: 5.2 Melting Point: 131-135° Boiling Point: 160° dec. Solubility: Very soluble in water, liquid ammonia. Slightly soluble in ethanol, glycerol, glycol Merck Reference: 14,554 MDL No.: MFCD00011429
In electroplating solutions, making nitrous oxide gas, for manufacture of flameproofing textiles and paper products
Formel: H₆N₂O₃S
Siedepunkt: 160 °C (Zersetzung)
Schmelzpunkt: 131…135 °C
Dichte: >1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011429
CAS-Nummer: 7773-06-0
EINECS: 231-871-7
Merck Index: 14,554