Eisen(II)bromid, ultra trocken ≥99,995% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Eisendibromid
Unter Argon in Ampullen verpackt
14541.03
14541.03EA 110 EUR
14541.03
Eisen(II)bromid, ultra trocken ≥99,995% (Metall-Basis)
Eisen(II)bromid
Purity: 99.995% CAS No.: 7789-46-0 Molecular Formula: FeBr2 Formula Weight: 215.67 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Density: 4.636 Melting Point: 684° Merck Reference: 14,4042 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00016081
Formel: Br₂Fe
Molecular Weight: 215,66 g/mol
Schmelzpunkt: 684 °C
Dichte: 4,636
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016081
CAS-Nummer: 7789-46-0
EINECS: 232-168-8
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,4042