1-Methylpiperazin, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
14549-5ML-F
14549-5ML-FEA 104 EUR
14549-5ML-F
1-Methylpiperazin, Supelco®
1-Methylpiperazin
Formel: C₅H₁₂N₂
Siedepunkt: 138 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –6 °C
Dichte: 0,9085 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 34 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005966
CAS-Nummer: 109-01-3
EINECS: 203-639-5
UN: 2734
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6cf6c0bcba7ca449da26b097658d4ad8c345bfd2&vid=13a0431a4432591788fcfcf1f1e0983a196956fe&prid=web&clid=SAPDAM