Aluminiumchlorid, ultra trocken ≥99,99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Salzsäure Aluminiumsalz
Unter Argon in Ampullen verpackt
14552.06 14552.14 14552.22
14552.06EA 87.2 EUR
14552.06 14552.14 14552.22
Aluminiumchlorid, ultra trocken ≥99,99% (Metall-Basis)
Aluminiumchlorid
Purity: 99.99% CAS No.: 7446-70-0 Molecular Formula: AlCl3 Formula Weight: 133.34 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Density: 2.44 pH: 2,4 Melting Point: 190° subl. Merck Reference: 14,337 UN No.: 1726 MDL No.: MFCD00003422
Formel: AlCl₃
Siedepunkt: 180 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 190 °C (Subl.)
Dichte: 2,44
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003422
CAS-Nummer: 7446-70-0
EINECS: 231-208-1
UN: 1726
ADR: 8,II
Merck Index: 14,337