Terbium(III)sulfat Octahydrat ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Diterbiumtrisulfat Octahydrat
14596.09
14596.09EA 178 EUR
14596.09
Terbium(III)sulfat Octahydrat ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Terbium(III)sulfat Octahydrat
Purity: 99.9% CAS No.: 13842-67-6 Molecular Formula: Tb2(SO4)3.8H2O Formula Weight: 750.19 (606.05anhy) Physical Form: Crystalline Melting Point: 360° -8H2O MDL No.: MFCD00149872
Formel: O₁₄S₃Tb₂·8H₂O
Schmelzpunkt: 360 °C (-8H₂O)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149872
CAS-Nummer: 13842-67-6
EINECS: 237-213-5