Terbiumtriacetat Hydrat ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Terbium(III) acetate hydrate
14600.09 14600.18
14600.09EA 143 EUR
14600.09 14600.18
Terbiumtriacetat Hydrat ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Terbiumtriacetat Hydrat
Purity: 99.9% CAS No.: 100587-92-6 Molecular Formula: C6H9O6Tb.xH2O Formula Weight: 336.08(anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Sensitivity: Hygroscopic MDL No.: MFCD00149233
Formel: C₆H₉O₆Tb·H₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149233
CAS-Nummer: 100587-92-6
EINECS: 247-065-3