Weißes Mineralöl (Erdöl), 75 cSt
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
14621.X2
14621.X2EA 46.6 EUR
14621.X2
Weißes Mineralöl (Erdöl), 75 cSt
Mineral oil, white (petroleum)
CAS No.: 8042-47-5 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Oily liquid Appearance: Colourless Odour: Odourless MDL No.: MFCD00131611
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00131611
CAS-Nummer: 8042-47-5
EINECS: 232-455-7