Zirkonium ≥99,2% Metall-Basis ausgeschlossen Hf, Drahtform (max. 4,5% Hf), Ø 1.14 mm (0.045 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
14627.G2 14627.G6 14627.H2
14627.G2EA 62.3 EUR
14627.G2 14627.G6 14627.H2
Zirkonium ≥99,2% Metall-Basis ausgeschlossen Hf, Drahtform (max. 4,5% Hf), Ø 1.14 mm (0.045 in)
Zirkonium
Purity: 99.2% CAS No.: 7440-67-7 Physical Form: ≈6.64g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011303
Formel: Zr
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011303
CAS-Nummer: 7440-67-7
EINECS: 231-176-9