Zinn ≥99% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.33 mm (0.013 in)

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

14636.RD 14636.RE
14636.RDEA 132 EUR
14636.RD 14636.RE
Zinn ≥99% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.33 mm (0.013 in)
Zinn

Purity: 99+% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: ≈100g/15x27cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862

Formel: Sn
Siedepunkt: 2270 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 232 °C
Dichte: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00133862
CAS-Nummer: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR