Silber ≥99,9% (Metall-Basis), Schuppen 80% <20 µm

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

14639.09 14639.18
14639.09EA 73.5 EUR
14639.09 14639.18
Silber ≥99,9% (Metall-Basis), Schuppen 80% <20 µm
Silver

Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: Scott density 18-28g/in3, S.A. 1.0-2.2m2/g Odour: Characteristic UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003397

Formel: Ag
Siedepunkt: 2212 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 962 °C
Dichte: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003397
CAS-Nummer: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,08647

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR