Antimon ≥99,999% (Metall-Basis), Pulver -200 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
14640.03
14640.06
14640.14
14640.03EA
40.6
EUR
14640.03
14640.06
14640.14
Antimon ≥99,999% (Metall-Basis), Pulver -200 mesh
Antimony
Purity: 99.999%
CAS No.: 7440-36-0
Odour: Odourless
UN No.: 2871
MDL No.: MFCD00134030
Formel:
Sb Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00134030 CAS-Nummer: 7440-36-0 EINECS: 231-146-5 UN: 2871 ADR: 6.1,III |