2-Hexanon 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Methyl-butylketon, Butyl-methylketon
146881000
146885000
146880025
146881000.EA
108
EUR
146881000.
146885000.
146880025.
2-Hexanon 98%
2-Hexanon
Formel:
C₆H₁₂O Molecular Weight: 100.16 g/mol Siedepunkt: 127 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –57 °C Dichte: 0.81 g/cm³ Flammpunkt: 23 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009482 CAS-Nummer: 591-78-6 EINECS: 209-731-1 UN: 1224 ADR: 3 III Merck Index: 13,06060 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3995 to 1.4015 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...