2-Hexanon 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

146881000 146885000 146880025
146881000.EA 108 EUR
146881000. 146885000. 146880025.
2-Hexanon 98%
2-Hexanon
Formel: C₆H₁₂O
Siedepunkt: 127 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –57 °C
Dichte: 0,81 g/cm³
Flammpunkt: 23 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009482
CAS-Nummer: 591-78-6
EINECS: 209-731-1
UN: 1224
ADR: 3,III
Merck Index: 13,06060

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3995 to 1.4015 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR