3-Hexanon 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

146900100 146900500 146902500
146900100.EA 28.8 EUR
146900100. 146900500. 146902500.
3-Hexanon 98%
3-Hexanon
Formel: C₆H₁₂O
Siedepunkt: 123 °C (760 mmHg)
Dichte: 0,81 g/cm³
Flammpunkt: 35 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009402
CAS-Nummer: 589-38-8
EINECS: 209-645-4
UN: 1224
ADR: 3,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4010 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR