Silicon tetraacetate ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
14703.18 14703.30
14703.18EA 128 EUR
14703.18 14703.30
Silicon tetraacetate ≥97%
Silicon tetraacetate
CAS No.: 562-90-3 Molecular Formula: Si(OOCCH3)4 Formula Weight: 264.27 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Moisture Sensitive Melting Point: 110° Boiling Point: 160-170° dec. UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD00026184
Formel: C₈H₁₂O₈Si
Siedepunkt: 160…170 °C (Zersetzung)
Schmelzpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00026184
CAS-Nummer: 562-90-3
EINECS: 209-239-7
ADR: 8,II
Merck Index: 14,8498