Gold ≥99,999% (Metall-Basis), Drahtform, Premion®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
14733.BO
14733.BQ
14733.BU
14733.BOEA
174
EUR
14733.BO
14733.BQ
14733.BU
Gold ≥99,999% (Metall-Basis), Drahtform, Premion®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Gold
Purity: 99.999%
CAS No.: 7440-57-5
Physical Form: ≈60.6g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003436
Formel:
Au Siedepunkt: 2800 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1063 °C Dichte: 19,3 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003436 CAS-Nummer: 7440-57-5 EINECS: 231-165-9 Merck Index: 12,04526 |