Graphit (natürlich) ≥99,9995% (Metall-Basis), Pulver 2-15 µm

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

14736.TA 14736.TB 14736.TC 14736.TD
14736.TAEA 89.7 EUR
14736.TA 14736.TB 14736.TC 14736.TD
Graphit (natürlich) ≥99,9995% (Metall-Basis), Pulver 2-15 µm
Graphit
Formel: C
Schmelzpunkt: 3827 °C
Dichte: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00144065
CAS-Nummer: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,04560

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR