Isopropanol (Propan-2-ol), sterile spray
Lieferant: Texwipe
TX3270
148-0025EA 355 EUR
148-0025
Isopropanol (Propan-2-ol), sterile spray
Reinigungsmittel Waschmittel und Oberflächenreiniger
Sterile, vorgefilterte 70%-ige 2-Propanol-Lösung.
  • Sofort einsatzbereite Sprühflasche ermöglicht feinen oder starken Strahl
  • Gammabestrahlt auf 10-6 SAL (Sterility Assurance Level)
  • Inklusive chargenspezifischer Sterilitäts- und Analysenzertifikate
Verpackung: Beutel-in-Beutel in verschweißten Polybeuteln verpackt.