Sporizid, Actril® Kalt-Sterilisationsmittel
Lieferant: MARCOR PURIFICATION
176-02-053 176-02-056
148-0106EA 587 EUR
148-0106 148-0111
Sporizid, Actril® Kalt-Sterilisationsmittel
Reinigungsmittel Desinfektionsmittel
Actril® Cold Sterilant ist ein gebrauchsfertiges, effektives, viruzides, bakterizides, fungizides und sporizides Oberflächen-Desinfektionsmittel für pharmazeutische Umgebungen. Es ist vollständig biologisch abbaubar und enthält nur Rohstoffe von pharmazeutischer Qualität.
  • Keine Verdünnung erforderlich
  • Bakterizid, mykobakterizid, fungizid, viruzid und sporizid
  • Schneller, sicherer und weniger korrosiv als Aldehyd-basierte Flüssigkeiten
  • Gefiltert durch 0,2-µm-Filter
Effective ready-to-use sporicide is available in cleanroom packaging to make it easier toMore Product Information