Flüssigreiniger, L900, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
900-4000
148-0114EA 82.7 EUR
148-0114
Flüssigreiniger, L900, Nalgene®
Reinigungsmittel Waschmittel und Oberflächenreiniger
Speziell formuliert zur Reinigung von Laborgeräten aus Kunststoff und Glas in Bereichen wie Pharmazie, medizinische Forschung und Biotechnologie.
  • Formulated to be compatible with all plastics, especially polycarbonate
  • Will not cause crazing, stress cracking or clouding when used as directed
  • For hand or machine use, it is non toxic and low foaming
Nicht inhibierend gemäß APHA-Standardmethoden für die Untersuchung von Frischwasser und Abwasser.