Natriumchlorid regeneration salt, BROXO für die Enthärtung von Wasser

Lieferant: KAMMERER

1161201
148-2505EA 38 EUR
148-2505
Natriumchlorid regeneration salt, BROXO für die Enthärtung von Wasser
Natriumchlorid
Formel: NaCl
Siedepunkt: 1416 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 801 °C
Dichte: 2,17 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003477
CAS-Nummer: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR