Reinigungsmittel, pulverförmig, zur Reinigung von Glasgeräten in Spülautomaten, neodisher® LaboClean UW
Lieferant: Dr. Weigert
410976
148-3183EA 175 EUR
148-3183
Reinigungsmittel, pulverförmig, zur Reinigung von Glasgeräten in Spülautomaten, neodisher® LaboClean UW
Reinigungsmittel Waschmittel und Oberflächenreiniger
neodisher® LaboClean UW is suitable for the automated cleaning of laboratory glassware and utensils in water analysis laboratories, in serological institutes and in the phosphates industry. Especially for laboratory glassware used for sensitive analyses, where residues of phosphorous compounds would adulterate analysis results.
  • Mildalkalisches Pulver zum maschinellen Waschen von Laborglaswaren
  • Phosphatfrei
  • Bestandteile: <5 % nichtionische Tenside, 5 bis 15 % sauerstoffhaltige Bleichmittel (Perborat)
  • Dosierung: 3 bis 5 g/L
Bitte beachten Die meisten Materialien sind korrosiv oder reizend. Sorgfalt ist bei der Materialauswahl zur Reinigung von Aluminium- und Titanelementen geboten. Bitte lesen Sie vor Verwendung das Materialsicherheitsdatenblatt.