Laborglasreiniger deconex® 24 FORTE
Lieferant: Borer Chemie
501900.00-S10P
148-5219EA 155 EUR
148-5219
Laborglasreiniger deconex® 24 FORTE
Reinigungsmittel Waschmittel und Oberflächenreiniger
Hochalkalischer Pulverreiniger zur maschinellen Aufbereitung von Laborglas und wiederverwendbaren Labormaterialien.
  • Lässt sich rückstandsfrei abspülen und garantiert somit konsistente und fehlerfreie Resultate
  • Mit breitem Reinigungsspektrum
  • Perfekte Resultate schon bei niedrigen Einsatzkonzentrationen
  • Grosse Reinigungsleistung dank hohem Dispergievermögen
  • Enthält Aktivchlor als Reinigungsverstärker
  • EDTA-, NTA- und tensidfrei, kein Eintrag von Tensiden ins Abwasser
  • Es wird eine Nachspülung mit einem sauren deconex® Reiniger als Abschluss des Reinigungsprozesses empfohlen
  • Technische Unterstützung durch den Hersteller und den Vertriebspartner