Abtropfbrett, zur Wandmontage
Lieferant: KARTELL
213
149-1310EA 405 EUR
149-1310
Abtropfbrett, zur Wandmontage
Gestelle Abtropfgestelle
PS, grau.
  • Aufsteckbare und beliebig auswechselbare Abtropfstäbe
  • Komplett mit Ablaufschlauch und Material zur Wandmontage
  • Optionale Stäbe für enghalsige Gefäße sind unter Artikelnummer 212-6109 erhältlich
Mit integrierter, extra breiter Abtropfrinne und 72 Abtropfstäben 95 mm lang, 15 mm Ø. Die Stabeinstecköffnungen sind nach hinten geschlossen. Damit wird verhindert das Wasser zur Wandseite vordringen kann.