Gasprüfröhrchen für Cyanid
Lieferant: Dräger
6728791
151-0105EA 125 EUR
151-0105
Gasprüfröhrchen für Cyanid
Gasrohre
Zur Messung der Momentankonzentrationen von Cyanid. Nach Durchführung der zehn Hübe muss die Reagenzampulle zerbrochen, die Flüssigkeit auf eine weiße Trennschicht übertragen und mit zwei Hüben in cyanidfreier Luft sorgfältig durch die Pumpe gezogen werden. Die Anzeigeschicht darf nicht feucht werden.
  • Saure Gase werden mit verschiedenen Empfindlichkeiten angegeben
  • Ein gewisser Teil des Cyanids reagierte mit CO₂ in der Luft durch Hydrolyse
  • Es ist unmöglich, Cyanid bei Anwesenheit von Phosphin zu messen
Querempfindlichkeit: Freies Wasserstoffcyanid wird bereits vor dem Bruch der Ampulle angegeben.
Ein Hub entspricht einem Volumen von 100 ±5 ml Gas, welches das Röhrchen passiert.