Gasprüfröhrchen für Acetaldehyd
Lieferant: Dräger
6726665
151-0145EA 94.5 EUR
151-0145
Gasprüfröhrchen für Acetaldehyd
Gasrohre
Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C ; 3 - 15 mg/l H₂O absolute Feuchtigkeit.
  • Daten sind repräsentativ für die Nutzung in Kobination mit der manuellen Accuro®-Pumpe
  • Querempfindlichkeit: Röhrchen unterscheiden nicht zwischen verschiedenen Aldehyden
  • Ether, Ketone, Ester, Aromaten und Petroleumkohlenwasserstoffe werden mit unterschiedlichen Empfindlichkeiten angezeigt
Ein Hub entspricht einem Volumen von 100 ±5 ml Gas, welches das Röhrchen passiert.