Gasprüfröhrchen für Schwefelsäure
Lieferant: Dräger
6728781
151-0159EA 126 EUR
151-0159
Gasprüfröhrchen für Schwefelsäure
Gasrohre
Die Daten sind repräsentativ für die Nutzung in Kobination mit der manuellen Accuro®-Pumpe.
  • Lösliche Sulfate und andere aerosolbildende Säuren werden angezeigt, aber mit unterschiedlichen Empfindlichkeiten
  • Es ist unmöglich, Schwefelsäure bei Anwesenheit dieser Stoffe zu messen
  • Schwefeltrioxid in Gasform wird nicht angezeigt (in Gegenwart von atmosphärischer Feuchtigkeit bildet es jedoch Schwefelsäure-Aerosole, die angezeigt werden)
Ein Hub entspricht einem Volumen von 100 ±5 ml Gas, welches das Röhrchen passiert.
Betriebsbedingungen: 5 - 40 °C ; Bis zu 15 mg/L H₂O absolute Feuchtigkeit.
Bitte beachten: Nach Durchführung der benötigten 100 Hübe muss die Reagenzampulle zerbrochen und die Flüssigkeit vollständig auf die braune Reagenzschicht übertragen werden. Warten Sie eine Minute, bevor Sie die Flüssigkeit vorsichtig mit ca. ¹⁄₄ Pumpenhub durch die braune Schicht in die Anzeigekammer ziehen. Die Messung muss sofort ausgewertet werden.