Gasprüfröhrchen für Xylole
Lieferant: Dräger
6733161
151-0164EA 80.5 EUR
151-0164
Gasprüfröhrchen für Xylole
Gasrohre
Zur Messung der Momentankonzentrationen von Xylolen in Kombination mit der Accuro®-Pumpe. Querempfindlichkeiten: Styrol, Vinylacetat, Toluol, Ethylbenzol und Acetaldehyd werden angezeigt, aber mit unterschiedlichen Empfindlichkeiten. Keine Störung durch:
  • 500 ppm Oktan
  • 200 ppm Methanol
  • 400 ppm Ethylacetat
Ein Hub entspricht einem Volumen von 100 ±5 ml Gas, welches das Röhrchen passiert.