Gasprüfröhrchen für Formaldehyd
Lieferant: Dräger
6733081
151-3154EA 99.25 EUR
151-3154
Gasprüfröhrchen für Formaldehyd
Gasrohre
Querempfindlichkeit: Styrol, Vinylazetat, Ethanal, Acrolein, Dieselkraftstoff und Furfurylalkohol werden mit einer gelb-braunen Verfärbung angezeigt. 500 ppm Oktan, 5 ppm Stickoxid und 5 ppm Stickstoffdioxid haben keinen Effekt.
  • Die unten angegebenen Daten sind repräsentativ bei der Nutzung mit einer manuellen Accuro®-Pumpe
  • Ein Hub entspricht einem Volumen von 100 ± 5 ml Gas, welches das Röhrchen passiert
  • Standard-Messbereich wird bei 20 °C und 1013 hPa kalibriert