Bis(3-methyl-1-phenyl-5-pyrazolone) ≥98,0% Derivatisierungsreagenz, für DC, für die Cyanidbestimmung, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3,3-Dimethyl-1,1-diphenyl-1H,1H-[4,4-bipyrazole]-5,5(4H,4H)-dione, 3,3'-Dimethyl-1,1'-diphenyl-4,4'-bi(5-pyrazolone), Bispyrazolone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
15156-5G
15156-5GEA 93.7 EUR
15156-5G
Bis(3-methyl-1-phenyl-5-pyrazolone) ≥98,0% Derivatisierungsreagenz, für DC, für die Cyanidbestimmung, Supelco®
Bis(3-methyl-1-phenyl-5-pyrazolone)
It was used for spectrophotometric determination and quantization of urea in urine samples.
For determination of ammonia, or assay of cyanogenic compounds.
Formel: C₂₀H₁₈N₄O₂
Molecular Weight: 346,39 g/mol
MDL: MFCD00020765
CAS-Nummer: 7477-67-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9c84efa3c9ccdfe13dc3995ae3a82aef974621d7&vid=dd630011f4a1c3c19fed7a06c790600984a77eca&prid=web&clid=SAPDAM