Kieselgel, DAVISIL® 923 geeignet für die Überprüfung von Petroleumprodukten nach IP- und ASTM-Vorschriften
Lieferant: VWR Chemicals
15173LXEA 1030 EUR
15173LX
Kieselgel, DAVISIL® 923 geeignet für die Überprüfung von Petroleumprodukten nach IP- und ASTM-Vorschriften
Silica gel
DAVISIL® 923 Chromatographic Silica is a synthetic, amorphous silica in granular form.
DAVISIL® 923 is a narrow pore type silica gel which meets the requirements for Silica Gel set forth in the procedure ASTM D 1319 (corresponding to DIN 51791) and IP 156, as well as ASTM D 2549.
Formel: SiO₂
Siedepunkt: 2230 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: > 1600 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011232
CAS-Nummer: 7631-86-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Oberfläche 430 - 530 m²/g
pH (5 %) 5.5 - 7.0
Volatile matter 4.5 - 10.0 %
Fe (as Fe2O3) Max. 50 ppm
Particle size ( 60 mesh) Max. 5,0 %
Particle size ( 80 mesh) Max. 1.2 %
Particle size ( 100 mesh) Max. 5.0 %
Particle size ( 200 mesh) Max. 15.0 %