N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid mit 10% Chlortrimethylsilan 98% (excluding TMCS) (durch GC), LiChropur™ zur GC-Derivatisierung, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
15209-5ML
15209-25ML
15209-10X1ML
15209-5MLEA
51.2
EUR
15209-5ML
15209-25ML
15209-10X1ML
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid mit 10% Chlortrimethylsilan 98% (excluding TMCS) (durch GC), LiChropur™ zur GC-Derivatisierung, Supelco®
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid mit 10% Chlortrimethylsilan
Formel:
C₈H₁₈F₃NOSi₂ Molecular Weight: 257.4 g/mol |
MDL:
MFCD00008269 CAS-Nummer: 25561-30-2 UN: 2924 ADR: 8(3) II |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...