N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid mit 10% Chlortrimethylsilan 98% (excluding TMCS) (durch GC), LiChropur™ zur GC-Derivatisierung, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

15209-5ML 15209-25ML 15209-10X1ML
15209-5MLEA 51.2 EUR
15209-5ML 15209-25ML 15209-10X1ML
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid mit 10% Chlortrimethylsilan 98% (excluding TMCS) (durch GC), LiChropur™ zur GC-Derivatisierung, Supelco®
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid mit 10% Chlortrimethylsilan
Formel: C₈H₁₈F₃NOSi₂
Molecular Weight: 257.4 g/mol
MDL: MFCD00008269
CAS-Nummer: 25561-30-2
UN: 2924
ADR: 8(3) II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=83130879a8837570320458cc2c72db1f8eee25a3&vid=27b1e6737d4568323c7ec921ad3c7fde50b835b6&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR