N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: BSTFA, N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoressigsäureamid, Trimethylsilyl-2,2,2-trifluor-N-(trimethylsilyl)acetimidat

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

15222-1ML-F 15222-25ML-F 15222-5ML-F 15222-10X1ML-F
15222-1ML-FEA 27.8 EUR
15222-1ML-F 15222-25ML-F 15222-5ML-F 15222-10X1ML-F
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid, Supelco®
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid
Formel: C₈H₁₈F₃NOSi₂
Siedepunkt: 145 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –41 °C
Dichte: 0,96 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 34 °C
MDL: MFCD00008269
CAS-Nummer: 25561-30-2
EINECS: 247-103-9
UN: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=08d8a2bd736dc46554a781803537a4d7f74cf5e8&vid=f2dc5486a30b1553dbc910bb90b948e1c110a4e0&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR