N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
BSTFA, N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoressigsäureamid, Trimethylsilyl-2,2,2-trifluor-N-(trimethylsilyl)acetimidat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
15222-1ML-F
15222-25ML-F
15222-5ML-F
15222-10X1ML-F
15222-1ML-FEA
27.8
EUR
15222-1ML-F
15222-25ML-F
15222-5ML-F
15222-10X1ML-F
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid, Supelco®
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid
Formel:
C₈H₁₈F₃NOSi₂ Molecular Weight: 257.4 g/mol Siedepunkt: 145 Schmelzpunkt: –41 °C Dichte: 0.96 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 34 |
MDL:
MFCD00008269 CAS-Nummer: 25561-30-2 EINECS: 247-103-9 UN: 2924 ADR: 3 II |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...