N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid mit 1% Chlortrimethylsilan 99% (excluding TMCS) (durch GC), LiChropur™ zur GC-Derivatisierung, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: BSTFA+TMCS (99:1)

15238-100ML 15238-25ML 15238-5ML 15238-10X1ML 15238-10X0.1ML 15238-1ML
15238-100MLEA 973 EUR
15238-100ML 15238-25ML 15238-5ML 15238-10X1ML 15238-10X0.1ML 15238-1ML
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid mit 1% Chlortrimethylsilan 99% (excluding TMCS) (durch GC), LiChropur™ zur GC-Derivatisierung, Supelco®
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid mit 1% Chlortrimethylsilan
Formel: C₈H₁₈F₃NOSi₂
Molecular Weight: 257.40 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00008269
CAS-Nummer: 25561-30-2
UN: 2924
ADR: 8(3) II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a306c5840c61512f9d0f83bc8d9bda47ac488b9f&vid=03b1f13daeb83c089b7ffd977bd00bcc5f159fd9&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR