Europiumtrinitrat Hexahydrat ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Europium(III)nitrat Hexahydrat
15290.18
15290.18EA 1182 EUR
15290.18
Europiumtrinitrat Hexahydrat ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Europiumtrinitrat Hexahydrat
Purity: 99.9% CAS No.: 10031-53-5 Molecular Formula: Eu(NO3)3.6H2O Formula Weight: 446.06 (337.97anhy) Physical Form: Crystalline or powder Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 85° Merck Reference: 14,3904 UN No.: 1477 MDL No.: MFCD00149700
Formel: EuN₃O₉·6H₂O
Molecular Weight: 446,07 g/mol
Schmelzpunkt: 85 °C
Dichte: 2,258 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149700
CAS-Nummer: 10031-53-5
EINECS: 233-380-3
UN: 1477
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,3904