Kaliumdihydrogenphosphat ≥99,5%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Kaliumphosphat monobasisch
153184UEA 226 EUR
153184U
Kaliumdihydrogenphosphat ≥99,5%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Kaliumdihydrogenphosphat
Formel: KH₂PO₄
Molecular Weight: 136.09 g/mol
Siedepunkt: ~100 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 253
Dichte: 2.3 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011401
CAS-Nummer: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
REACH: 01-2119490224-41
Merck Index: 13,07744
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt Min. 99,5 %
pH-Wert (20°C; 5 %) 4,3 - 4,5
Schwermetalle (als Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chlorid) Max. 5 ppm
SO4 (Sulfat) Max. 30 ppm
Fe (Eisen) Max. 10 ppm
UV Durchlässigkeit (254 nm) (0,1 mol/l) Min. 90 %