Natriumperchlorat Monohydrat ≥99,0%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
153233MEA 93 EUR
153233M
Natriumperchlorat Monohydrat ≥99,0%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Natriumperchlorat Monohydrat
Formel: NaClO₄·H₂O
Schmelzpunkt: 130 °C
Dichte: 2,02 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149164
CAS-Nummer: 7791-07-3
EINECS: 231-511-9
UN: 1502
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,08798
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Ca (Calcium)