Natriumchlorid 99,9, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
153274VEA 64.8 EUR
153274V
Natriumchlorid 99,9, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC
Natriumchlorid
Formel: NaCl
Molecular Weight: 58.44 g/mol
Siedepunkt: 1413
Schmelzpunkt: 801
Dichte: 2.16 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003477
CAS-Nummer: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt(argentometrisch,nach Glühverlust) Min. 99,9 %
Prüfung auf Identität Entspricht
pH-Wert (5 %; Wasser) 5,0 - 8,0
Transmission (206 nm; 1 mol/L; 1 cm) Min. 10 %
Transmission (254 nm; 1 mol/L; 1 cm) Min. 95 %
Br (Bromid) Max. 0,005 %
I (Iodid) Max. 0,001 %
PO4 (Phosphat) Max. 0,0005 %
SO4 (Sulfat) Max. 0,001 %
Fe (Eisen) Max. 0,0001 %
K (Kalium) Max. 0,005 %
Pb (Blei) Max. 0,0002 %